Learn More
Bisulfito de sodio de cloracetaldehído, TRC
Código de producto. 30358302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358302 2.5 g 2.50 g
30357636 250 mg 250 miligramos
30356352 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3824832.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13064-50-1
Fórmula molecular C2H4ClNaO4S
Peso molecular (g/mol) 182.56
Sinónimo Ethanesulfonic acid, 2-chloro-1-hydroxy-, sodium salt (1:1) (ACI), Ethanesulfonic acid, 2-chloro-1-hydroxy-, monosodium salt (8CI, 9CI), Ethanesulfonic acid, 2-chloro-1-hydroxy-, sodium salt (7CI), Monochloroacetaldehyde sodium bisulfite adduct, Sodium 2-chloro-1-hydroxyethane-1-sulfonate, Sodium 2-chloro-1-hydroxyethanesulfonate, Sodium monochloroacetaldehyde bisulfite, Chloroacetaldehyde sodium bisulfite
Nombre IUPAC sodio; 2-cloro-1-hidroxietasunfonato
SMILES [Na+].OC(CCl)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetaldehyde Sodium Bisulfite
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5ClO4S.Na/c3-1-2(4)8(5,6)7;/h2,4H,1H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9417