CAS RN 1305320-61-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-[2-(2-Naftioxi)fenilo]-2H-tetrazol, TRC
CAS: 1305320-61-9 Fórmula molecular: C17H12N4O Peso molecular (g/mol): 288.3 Nombre IUPAC: 5-(2-naftalena-2-iloxifenil)-2H-tetrazol SMILES: O(c1ccc2ccccc2c1)c3ccccc3c4nn[nH]n4