Learn More
5-[2-(2-Naftioxi)fenilo]-2H-tetrazol, TRC
Código de producto. 30421955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421955 10 mg -
30415564 100 mg -
30412000 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN92626510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305320-61-9
Fórmula molecular C17H12N4O
Peso molecular (g/mol) 288.3
Nombre IUPAC 5-(2-naftalena-2-iloxifenil)-2H-tetrazol
SMILES O(c1ccc2ccccc2c1)c3ccccc3c4nn[nH]n4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[2-(2-Naphthyloxy)phenyl]-2H-tetrazole
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12N4O/c1-2-6-13-11-14(10-9-12(13)5-1)22-16-8-4-3-7-15(16)17-18-20-21-19-17/h1-11H,(H,18,19,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1011