accessibility menu, dialog, popup

UserName

FeFeOHOHOPOOOOHOHOPOOO

CAS RN 1301-70-8

IUPAC Nombre: bis(λ²-iron(2+)) 3-(phosphonatooxy)pentane-1,5-diol 3-(phosphonatooxy)propane-1,2-diol
Sinónimos: bis(λ²-iron(2+)) 3-(phosphonatooxy)pentane-1,5-diol DL-glycerol 3-phosphate
Peso molecular (g/mol): 479.86
Fórmula molecular: C8H18Fe2O12P2
InChi Key: CBEYZWBXIPZYNH-UHFFFAOYNA-J
SMILES: [Fe++].[Fe++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O.OCCC(CCO)OP([O-])([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados