Learn More
Glicerofosfato férrico (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ferricglycerophosphate |
| CAS | 1301-70-8 |
| Fórmula molecular | 3 C3 H8 O3 . 2 Fe . 3 H3 O4 P |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C3H8O3.2Fe.3H3O4P/c3*4-1-3(6)2-5;;;3*1-5(2,3)4/h3*3-6H,1-2H2;;;3*(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | [Fe].[Fe].OCC(O)CO.OCC(O)CO.OCC(O)CO.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | hierro;ácido fosfórico;propano-1,2,3-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 681.957 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 681.943 |