accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHIClN

CAS RN 130-26-7

IUPAC Nombre: 5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol
Sinónimos: clioquinol caswell no. 193 iodochloroxychinolinum jodchloroxychinolinum racet dioquinol ala-quin emaform 5 chloro 7 iodo 8 quinolinol enterovalodon
Peso molecular (g/mol): 305.5
Fórmula molecular: C9H5ClINO
InChi Key: QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1I
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (7)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados