Learn More
Clioquinol, MedChemExpress
Descripción
Clioquinol (Iodochlorhydroxyquin) is a topical antifungal agent with anticancer activity. Clioquinol acts as an oral antimicrobial agent for the research of diarrhea and skin infections. Antibiotic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clioquinol |
| Forma física | Solid |
| CAS | 130-26-7 |
| Color | Brownish Yellow |
| Cantidad | 5 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H5ClINO |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Iodochlorhydroxyquin |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 53.33 mg/mL (174.57 mM) |
| Mostrar más |