Learn More
5-cloro-7-yodoquinolin-8-ol, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10477052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477052 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
1 options
Código de producto. 10477052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01341EE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-7-iodoquinolin-8-ol
CAS 130-26-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H5ClINO
Cantidad 50 g
Sinónimo clioquinol, iodochlorhydroxyquin, chloroiodoquin, chinoform, chloroiodoquine, 5-chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, iodochloroxyquinoline, cliquinol, vioform, chlorojodochin
Clave InChI QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)I)O)N=C1
Nombre IUPAC 5-cloro-7-yodoquinolin-8-ol
Peso molecular (g/mol) 305.499
PubChem CID 2788
ChEBI CHEBI:74460
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.5
Porcentaje de pureza 97%