CAS RN 1296129-15-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Impureza de tetrahidropiriano de ezetimib, TRC
CAS: 1296129-15-1 Fórmula molecular: C24 H21 F2 N O3 Peso molecular (g/mol): 409.43 Sinónimo: 2H-Pyran-3-carboxamide, N,6-bis(4-fluorophenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-, (2R,3R,6S)-,(2R,3R,6S)-N,6-bis(4-fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-3-carboxamide Nombre IUPAC: (2R,3R,6S)-N,6-bis(4-fluorofenil)-2-(4-hidroxifenil)oxano-3-carboxamida SMILES: Oc1ccc(cc1)[C@@H]2O[C@@H](CC[C@H]2C(=O)Nc3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4