Learn More
Impureza de tetrahidropiriano de ezetimib, TRC
Código de producto. 17997814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17997814 50 mg 50 miligramos
17928974 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17997814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE97508050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1296129-15-1
Fórmula molecular C24 H21 F2 N O3
Peso molecular (g/mol) 409.43
Sinónimo 2H-Pyran-3-carboxamide, N,6-bis(4-fluorophenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-, (2R,3R,6S)-, (2R,3R,6S)-N,6-bis(4-fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-3-carboxamide
Nombre IUPAC (2R,3R,6S)-N,6-bis(4-fluorofenil)-2-(4-hidroxifenil)oxano-3-carboxamida
SMILES Oc1ccc(cc1)[C@@H]2O[C@@H](CC[C@H]2C(=O)Nc3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ezetimibe Tetrahydropyran Impurity
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22-14-13-21(23(30-22)16-3-11-20(28)12-4-16)24(29)27-19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28H,13-14H2,(H,27,29)/t21-,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.1489
Porcentaje de pureza >95%