CAS RN 1294000-61-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Padsevonil, MedChemExpress
MedChemExpress Padsevonil (UCB0942) is a first-in-class and potent antiepileptic agent. Padsevonil can be used for the research of epilepsy.