Learn More
Padsevonil, MedChemExpress
Código de producto. 16473006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473006 25 mg 25 miligramos
16435186 100 mg 100 miligramos
16430587 50 mg 50 miligramos
16426977 5 mg 5 miligramos
16414258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109009
MedChemExpress Padsevonil (UCB0942) is a first-in-class and potent antiepileptic agent. Padsevonil can be used for the research of epilepsy.
Padsevonil (UCB0942) is a first-in-class and potent antiepileptic agent. Padsevonil can be used for the research of epilepsy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Padsevonil
CAS 1294000-61-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14ClF5N4O2S
Cantidad 25 mg
Sinónimo UCB-0942
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (231.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C[C@@H](CC(F)(F)Cl)C1)CC(N(N=C(COC)S2)C2=N3)=C3C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 432.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.8
Porcentaje de pureza 97.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation