CAS RN 1286479-01-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sacarina-13C6, TRC
CAS: 1286479-01-3 Fórmula molecular: C13C6H5NO3S Peso molecular (g/mol): 189.14 Sinónimo: 1,2-(Benzisothiazol-13C6)-3(2H)-one 1,1-Dioxide,1,2-Dihydro-2 -ketobenzisosulfonazole-13C6,Benzoic Sulfimide-13C6,o-Benzosulfimide-13C6,Benzosulfimide-13C6,Garantose-13C6,Glucid-13C6,Gluside-13C6,NSC 5349-13C6,Saccharimide-13C6,o-Sulfobenzimide-13C6; Nombre IUPAC: 1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona SMILES: O=C1NS([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]21)(=O)=O