Learn More
Sacarina-13C6, TRC
Código de producto. 17969744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17969744 1 mg 1 miligramo
17900105 0.5 mg 0.50 miligramo
17967714 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17969744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS0808021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1286479-01-3
Fórmula molecular C13C6H5NO3S
Peso molecular (g/mol) 189.14
Sinónimo 1,2-(Benzisothiazol-13C6)-3(2H)-one 1,1-Dioxide, 1,2-Dihydro-2 -ketobenzisosulfonazole-13C6, Benzoic Sulfimide-13C6, o-Benzosulfimide-13C6, Benzosulfimide-13C6, Garantose-13C6, Glucid-13C6, Gluside-13C6, NSC 5349-13C6, Saccharimide-13C6, o-Sulfobenzimide-13C6;
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona
SMILES O=C1NS([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]21)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saccharin-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0191
Porcentaje de pureza >95%