CAS RN 1286461-12-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hexamidina-d12 Dihidrocloruro, TRC
CAS: 1286461-12-8 Fórmula molecular: C20 D12 H14 N4 O2 Peso molecular (g/mol): 366.52 Sinónimo: 4,4'-[1,6-(Hexane-d12)diylbis(oxy)]bisbenzenecarboximidamide Hydrochloride,1,6-Bis(4-amidinophenoxy)hexane-d12 Hydrochloride,4,4-Diamidino-1,6-diphenoxyhexane-d12 Hydrochloride,4,4'-(Hexamethylenedioxy)dibenzamidine-d12 Hydrochloride,Desmodine-d12 Hydrochloride Nombre IUPAC: 4-[6-(4-carbamimidoilfenoxi)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecadedio-uteriohexoxi]benzenocarboximidamida SMILES: [2H]C([2H])(Oc1ccc(cc1)C(=N)N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc2ccc(cc2)C(=N)N