Learn More
Hexamidina-d12 Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30398207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398207 10 mg -
30396309 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29420710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1286461-12-8
Fórmula molecular C20 D12 H14 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 366.52
Sinónimo 4,4'-[1,6-(Hexane-d12)diylbis(oxy)]bisbenzenecarboximidamide Hydrochloride, 1,6-Bis(4-amidinophenoxy)hexane-d12 Hydrochloride, 4,4-Diamidino-1,6-diphenoxyhexane-d12 Hydrochloride, 4,4'-(Hexamethylenedioxy)dibenzamidine-d12 Hydrochloride, Desmodine-d12 Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[6-(4-carbamimidoilfenoxi)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecadedio-uteriohexoxi]benzenocarboximidamida
SMILES [2H]C([2H])(Oc1ccc(cc1)C(=N)N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc2ccc(cc2)C(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamidine-d12 Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N4O2/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24/h5-12H,1-4,13-14H2,(H3,21,22)(H3,23,24)/i1D2,2D2,3D2,4D2,13D2,14D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.281