CAS RN 1286280-61-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (aR)-a-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]bencenoacético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (alfaR)-alfa-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]bencenoacético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (alfaR)-alfa-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]bencenoacético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.