Learn More
Ácido (aR)-a-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR)-alpha-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-4-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)benzeneacetic Acid |
| CAS | 1286280-61-2 |
| Fórmula molecular | C19H31NO5Si |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H31NO5Si/c1-18(2,3)24-17(23)20-15(16(21)22)13-9-11-14(12-10-13)25-26(7,8)19(4,5)6/h9-12,15H,1-8H3,(H,20,23)(H,21,22)/t15-/m1/s1 |
| SMILES | [C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)(C(O)=O)C1=CC=C(O[Si](C(C)(C)C)(C)C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (R)-2-((terc-butoxicarbonil)amino)-2-(4-((terc-butildimetilsilil)oxi)fenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 381.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.2 |