CAS RN 128013-69-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
rac-pregabalina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
rac-Pregabalin, TRC
CAS: 128013-69-4 Fórmula molecular: C8 H17 N O2 Peso molecular (g/mol): 159.23 Sinónimo: rac-Pregabalin,Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-,(±)-Pregabalin,3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid Nombre IUPAC: Ácido 3-(aminometil)-5-metilhexanoico SMILES: CC(C)CC(CN)CC(=O)O