Learn More
rac-pregabalina, Mikromol™
Código de producto. 30051073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051073 25 mg 25 miligramos
17970526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051073 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1376.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
rac-pregabalina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Pregabalin
CAS 128013-69-4
Nombres de analitos o componentes rac-Pregabalin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H17 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo rac-Pregabalin, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, 3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (+/-)-Pregabalin
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)
SMILES CC(C)CC(CN)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(aminometil)-5-metilhexanoico
Peso molecular (g/mol) 159.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1259 g/mol