Learn More
rac-Pregabalin, TRC
Código de producto. 30136230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136230 25 mg 25 miligramos
30133835 50 mg 50 miligramos
17991245 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70480025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128013-69-4
Fórmula molecular C8 H17 N O2
Peso molecular (g/mol) 159.23
Sinónimo rac-Pregabalin, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (±)-Pregabalin, 3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-(aminometil)-5-metilhexanoico
SMILES CC(C)CC(CN)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Pregabalin
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1259