CAS RN 127984-74-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Lanreotide Acetate, TRC
CAS: 127984-74-1 Sinónimo: L-Threoninamide, 3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-valyl-L-cysteinyl-, cyclic (2→7)-disulfide, acetate (salt) (9CI)∣1,2-Dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloeicosane, cyclic peptide deriv.∣BIM 23014C∣Lanreotide acetate∣Somatulina∣Somatuline