Learn More
Lanreotide Acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C56H73N11O12S2 |
| Número MDL | MFCD00873576 |
| Peso molecular | 1156.38 |
| Clave InChI | DEXPIBGCLCPUHE-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(O)=O.CC(C)C1NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC2=CNC3=CC=CC=C23)NC(=O)C(CC2=CC=C(O)C=C2)NC(=O)C(CSSCC(NC1=O)C(=O)NC(C(C)O)C(N)=O)NC(=O)C(N)CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-({19-[2-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanamido]-10-(4-aminobutyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-13-[(1H-indol-3-yl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-7-(propan-2-yl)-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-4-yl}formamido)-3-hydroxybutanamide; acetic acid |
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 1156.39 |
| Mostrar más |