CAS RN 1279033-05-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Benazeprilat-d5, TRC
CAS: 1279033-05-4 Fórmula molecular: C22H19D5N2O5 Peso molecular (g/mol): 401.47 Sinónimo: (3S)-3-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid-d5; Nombre IUPAC: (2S)-2-[[(3S)-1-(carboximetil)-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepina-3-il]amino]-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)ácido butanoico SMILES: O=C1[C@@H](N[C@H](C(O)=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])CCC3=C(C=CC=C3)N1CC(O)=O