Learn More
Benazeprilat-d5, TRC
Código de producto. 30134519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134519 1 mg 1 miligramo
17939439 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30134519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1197621MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1279033-05-4
Fórmula molecular C22H19D5N2O5
Peso molecular (g/mol) 401.47
Sinónimo (3S)-3-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid-d5;
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(3S)-1-(carboximetil)-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepina-3-il]amino]-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)ácido butanoico
SMILES O=C1[C@@H](N[C@H](C(O)=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])CCC3=C(C=CC=C3)N1CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benazeprilat-d5
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1/i1D,2D,3D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1999