accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FFFFFFHO

CAS RN 127852-28-2

IUPAC Nombre: 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Sinónimos: 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Peso molecular (g/mol): 258.16
Fórmula molecular: C10H8F6O
InChi Key: MMSCIQKQJVBPIR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados