Learn More
(R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| CAS | 127852-28-2 |
| Punto de fusión | 53°C to 58°C |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C10H8F6O |
| Número MDL | MFCD03093010 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | r-1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 1r-1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, r-1-3,5-bis-trifluoromethyl-phenyl-ethanol, r-1-3,5-bis-trifluoromethylphenyl ethanol, r-1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, benzenemethanol, a-methyl-3,5-bis trifluoromethyl-, ar, zlchem 1281 |
| Clave InChI | MMSCIQKQJVBPIR-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Mostrar más |