Learn More
(R)-1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| CAS | 127852-28-2 |
| Fórmula molecular | C10H8F6O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (alphaR)-alpha-methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenemethanol, (+)-(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol, (1R)-1-[3,5-Bis(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-5,17H,1H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 258.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0479 |