accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHHNBrCl

CAS RN 127792-23-8

IUPAC Nombre: 2-{2-[(2-bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid
Sinónimos: {2-[(2-bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid
Peso molecular (g/mol): 340.6
Fórmula molecular: C14H11BrClNO2
InChi Key: RABKUCPRNJPBRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CC=CC=C1NC1=C(Cl)C=CC=C1Br

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados