Learn More
Ácido 2-[2-[(2-Bromo-6-clorofenil)amino]fenil]acético, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[2-[(2-Bromo-6-clorofenil)amino]fenil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid |
| CAS | 127792-23-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H11 Br Cl N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diclofenac Sodium Imp. D (EP), Diclofenac Imp. D (EP), 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Diclofenac Sodium Impurity D, Diclofenac Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2-bromo-6-cloroanilino)fenil]acético |
| Mostrar más |