CAS RN 1276611-52-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Clorhidrato de 2-(2-aminoetil)-3-(4-clorofenil)-3-hidroxiftalimidina-d4 (metabolito de mazindol), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de 2-(2-aminoetil)-3-(4-clorofenil)-3-hidroxiftalimidina-d4 (metabolito de mazindol), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.