Learn More
Clorhidrato de 2-(2-aminoetil)-3-(4-clorofenil)-3-hidroxiftalimidina-d4 (metabolito de mazindol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine-d4 Hydrochloride (Mazindol Metabolite) |
| CAS | 1276611-52-9 |
| Fórmula molecular | C16H12D4Cl2N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Aminoethyl-d4)-3-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-isoindol-1-one Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClN2O2.ClH/c17-12-7-5-11(6-8-12)16(21)14-4-2-1-3-13(14)15(20)19(16)10-9-18;/h1-8,21H,9-10,18H2;1H/i9D2,10D2; |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N)C2(C3=CC=C(C=C3)Cl)O.Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetil)-3-(4-clorofenil)-3-hidroxiisoindol-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 343.24 |