CAS RN 127519-17-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ésteres octiles del ácido 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-bencenopropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ésteres octiles del ácido 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-bencenopropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ésteres octiles del ácido 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-bencenopropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.