Learn More
Ésteres octiles del ácido 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-bencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2H-Benzotriazolyl)-5-(1,1-di-methylethyl)-4-hydroxy-benzenepropanoicacid octylesters |
| CAS | 127519-17-9 |
| Fórmula molecular | C27 H37 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H37N3O3/c1-5-6-7-8-9-12-17-33-25(31)16-15-20-18-21(27(2,3)4)26(32)24(19-20)30-28-22-13-10-11-14-23(22)29-30/h10-11,13-14,18-19,32H,5-9,12,15-17H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccccc3n2 |
| Nombre IUPAC | 3-[3-(benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]propanoato de octilo |
| Peso molecular (g/mol) | 451.601 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.283 |