CAS RN 127512-29-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2-Dioleoiloxi-3-(dimetilamino)propano, TRC
CAS: 127512-29-2 Fórmula molecular: C41 H77 N O4 Peso molecular (g/mol): 648.05 Nombre IUPAC: [3-(dimetilamino)-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxipropilo] (Z)-octadec-9-enoate SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CN(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC