Learn More
1,2-Dioleoiloxi-3-(dimetilamino)propano, TRC
Código de producto. 30134689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134689 1 g 1 g
30007354 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4830001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127512-29-2
Fórmula molecular C41 H77 N O4
Peso molecular (g/mol) 648.05
Nombre IUPAC [3-(dimetilamino)-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxipropilo] (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CN(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dioleoyloxy-3-(dimethylamino)propane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C41H77NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,39H,5-18,23-38H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
Formula Weight (peso de la fórmula) 647.5853