CAS RN 127464-43-1
IUPAC Nombre:
2-ethyl-6-methylpyridin-3-ol; butanedioic acid
Sinónimos:
emoxypine; succinic acid
Peso molecular (g/mol):
255.27
Fórmula molecular:
C12H17NO5
InChi Key:
IKMNOGHPKNFPTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)CCC(O)=O.CCC1=NC(C)=CC=C1O
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido butanodioico 2-etil-6-metil-3-piridinol (1:1), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido butanodioico 2-etil-6-metil-3-piridinol (1:1), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.