Learn More
Ácido butanodioico 2-etil-6-metil-3-piridinol (1:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butanedioic acid 2-ethyl-6-methyl-3-pyridinol (1:1) |
| CAS | 127464-43-1 |
| Fórmula molecular | C8H11NOC4H6O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO.C4H6O4/c1-3-7-8(10)5-4-6(2)9-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,10H,3H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | CCc1nc(C)ccc1O.OC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido butanodioico;2-etil-6-metilpiridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 255.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.1107 |