CAS RN 127350-53-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Piruvico-13C2, TRC
CAS: 127350-53-2 Fórmula molecular: C13C2H4O3 Peso molecular (g/mol): 90.05 Sinónimo: 2-oxo-Propanoic-1,2-13C2 acid Nombre IUPAC: 2-oxo(2,3-^{13}C_{2})ácido propanoico SMILES: [13CH3][13C](=O)C(=O)O