Learn More
Ácido Piruvico-13C2, TRC
Código de producto. 30424761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424761 10 mg
30414128 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99890710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127350-53-2
Fórmula molecular C13C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 90.05
Sinónimo 2-oxo-Propanoic-1,2-13C2 acid
Nombre IUPAC 2-oxo(2,3-^{13}C_{2})ácido propanoico
SMILES [13CH3][13C](=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic Acid-13C2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0228