accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 127346-48-9

IUPAC Nombre: tert-butyl N-(3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
Sinónimos: tert-butyl N-(3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 210.7
Fórmula molecular: C8H19ClN2O2
InChi Key: WUXOJNUZYOFBMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CC(C)(C)OC(=O)NCCCN
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)