Learn More
Clorhidrato de N-Boc-1,3-diaminopropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338836 1 g 1 g
11348836 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19486.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127346-48-9
Fórmula molecular C8H19ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 210.702
Número MDL MFCD01076598
Clave InChI WUXOJNUZYOFBMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester hydrochloride, n-boc-1,3-propanediamine hydrochloride, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, acmc-20ak6b, n-boc-1,3-diaminopropane hcl, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester-hcl, tert-butyl 3-aminopropyl carbamatehydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester hcl
PubChem CID 21982912
Nombre IUPAC tert-butilo N-(3-aminopropil)carbamato; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1,3-diaminopropane hydrochloride
Punto de fusión 159°C to 161°C
Beilstein 3627894
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.71
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%