Learn More
N-BOC-1,3-propanediamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10483083 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10483083 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10483083 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380580010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-1, 3-propanediamine hydrochloride
CAS 127346-48-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Fórmula molecular C8H18N2O2·HCl
Fórmula lineal (CH3)3CHOC(O)NH(CH2)3NH2·HCl
Número MDL MFCD01076598
Sinónimo tert-butyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester hydrochloride, n-boc-1,3-propanediamine hydrochloride, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, acmc-20ak6b, n-boc-1,3-diaminopropane hcl, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester-hcl, tert-butyl 3-aminopropyl carbamatehydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester hcl
Clave InChI WUXOJNUZYOFBMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCN.Cl
Nombre IUPAC tert-butyl N-(3-aminopropyl)carbamate;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 210.71
PubChem CID 21982912
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.71
Porcentaje de pureza 97%