CAS RN 1270039-29-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6Alfa, 9Alfa-Difluoro-11Beta, 21-dihidroxi-pregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
CAS: 1270039-29-6 Fórmula molecular: C21H24F2O4 Peso molecular (g/mol): 378.41 Sinónimo: (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione,(6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione Nombre IUPAC: (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-6,9-difluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,11,12,14,15-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-3-una SMILES: C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC=C2C(=O)CO