Learn More
6Alfa, 9Alfa-Difluoro-11Beta, 21-dihidroxi-pregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Código de producto. 30387655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387655 10 mg
30387326 25 mg
30377560 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45174510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1270039-29-6
Fórmula molecular C21H24F2O4
Peso molecular (g/mol) 378.41
Sinónimo (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, (6alpha,11beta)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S)-6,9-difluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,11,12,14,15-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-3-una
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC=C2C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha,9alpha-Difluoro-11beta,21-dihydroxy-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24F2O4/c1-19-9-18(27)21(23)14(12(19)3-4-13(19)17(26)10-24)8-16(22)15-7-11(25)5-6-20(15,21)2/h4-7,12,14,16,18,24,27H,3,8-10H2,1-2H3/t12-,14-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1643