accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OCH3H3CCH3CH3(Z)

CAS RN 127-51-5

IUPAC Nombre: (3Z)-3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
Sinónimos: α-isomethyl ionone
Peso molecular (g/mol): 206.33
Fórmula molecular: C14H22O
InChi Key: JRJBVWJSTHECJK-LUAWRHEFNA-N
SMILES: CC(=O)C(\C)=C/C1C(C)=CCCC1(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados