Learn More
a-iso-metilionona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Isomethylionone |
| CAS | 127-51-5 |
| Fórmula molecular | C14 H22 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-3-buten-2-one, Cetone Alpha, Isomethyl-α-ionone, NSC 66432, α-Cetone, α-Ionone, isomethyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(=O)C(=CC1C(=CCCC1(C)C)C)C |
| Nombre IUPAC | 3-metil-4-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-il)but-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 206.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.1671 |