CAS RN 126861-72-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4'-Hidroxi-PhIP, TRC
CAS: 126861-72-1 Fórmula molecular: C13 H12 N4 O Peso molecular (g/mol): 240.2606 Sinónimo: 4-(2-Amino-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)phenol,2-Amino-4'-hydroxy-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine Nombre IUPAC: 4-(2-amino-1-metilimidazo[4,5-b]piridina-6-il)fenol SMILES: Cn1c(N)nc2ncc(cc12)c3ccc(O)cc3