Learn More
4'-Hidroxi-PhIP, TRC
Código de producto. 17940795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17940795 1 mg 1 miligramo
17930575 5 mg 5 miligramos
17901395 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17940795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9507601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126861-72-1
Fórmula molecular C13 H12 N4 O
Peso molecular (g/mol) 240.2606
Sinónimo 4-(2-Amino-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)phenol, 2-Amino-4'-hydroxy-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
Nombre IUPAC 4-(2-amino-1-metilimidazo[4,5-b]piridina-6-il)fenol
SMILES Cn1c(N)nc2ncc(cc12)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy-PhIP
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4O/c1-17-11-6-9(7-15-12(11)16-13(17)14)8-2-4-10(18)5-3-8/h2-7,18H,1H3,(H2,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1011