accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHNOHClCl

CAS RN 126833-17-8

IUPAC Nombre: N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexane-1-carboxamide
Sinónimos: fenhexamid
Peso molecular (g/mol): 302.2
Fórmula molecular: C14H17Cl2NO2
InChi Key: VDLGAVXLJYLFDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(CCCCC1)C(=O)NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados